Elektroden, 2-naalden Array
Leverancier: BTX
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
45-0205 45-0120 45-0206 45-0121
732-0029EA 480 EUR
732-0029 732-0018 732-0030 732-0019
Elektroden, 2-naalden Array
Elektroden Elektroden voor elektroporatie
Array-elektroden met twee naalden zijn elektroden, die specifiek zijn ontworpen voor in-vivo-toepassingen zoals het overbrengen van medicijnen of genen. De elektrode bestaat uit een herbruikbaar array-handvat met twee naalden en steriele arrays met twee naalden voor eenmalig gebruik.
  • Roestvrijstalen elektrode, Delrin handvat
  • Eenvoudige, goedkope en veilige non-virale techniek voor in-vivo-gentransfer door directe intramusculaire injectie van plasmide-DNA
De elektrode is verkrijgbaar in twee maten. De array met twee naalden en het handvat van 5 mm worden aanbevolen voor kleine spiermassa's zoals de tibialis van muizen. De array met twee naalden en het handvat van 10 mm worden aanbevolen voor kleine spiermassa's zoals de gastronemius van ratten.
Compatibiliteit van de generator: ECM® 830, ECM® 2001
Spanningsbereik: 0 - 500 V
Bereik van de pulsduur: 10 µs tot 99 ms in een zoutoplossing met fosfaatbuffer
Lengte handvat: 8 cm
Lengte naald: 20 mm
Pulse length range: 10 µsec to 99 msec in PBS
Handle length: 8 cm