Electroden, Tweezertrodes™
Leverancier: BTX
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
45-0118 45-0119 45-0165 45-0166 45-0493
732-0015EA 1790 EUR
732-0015 732-0016 732-0934 732-0951 BTXI45-0493
Electroden, Tweezertrodes™
Elektroden Elektroden voor elektroporatie
Tweezertrodes™ are reusable, tweezer style electrodes for in vivo drug or gene delivery applications.
  • De ruimte tussen de elektroden kan worden aangepast tot maximaal 2 cm en worden voorzien van een positieve elektrode-indicator
  • Keuze uit elektroden met een diameter van 7 mm of 10 mm
  • Er zijn ook Tweezertrodes™ van platina verkrijgbaar, Neem voor meer informatie contact met ons op
Tweezertrodes™ consist of a standard 11,5 cm long tweezer modified with stainless steel circular disc electrodes inserted at the tip. Following injection of the molecule of interest, the electrode discs grasp the target tissue and an electroporation pulse is delivered, initiating pore formation and incorporation of the molecules into the tissue cells that are in direct contact with the electrode.
Generator compatibility: ECM® 830, ECM® 2001
Voltage range: 0 to 1,0 KV
Pulse length range: 10 µsec to 99 msec in PBS.
* Requires Tweezertrode™ connection cable, please contact your local Avantor office for further details.