Compacte automatische extractie-eenheden, SOXTHERM®
Leverancier: GERHARDT
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
13-0007 13-0006 13-0008 13-0009 13-0005
705-0606EA 10610 EUR
705-0606 705-0541 705-0506 705-0607 705-0605
Compacte automatische extractie-eenheden, SOXTHERM®
Extractors Automatische extractorsystemen
SOXTHERM®-eenheden zijn automatisch en volledig programmeerbare extractieapparaten voor de bepaling van vetten in voedingsmiddelen, waaronder melkproducten, graanproducten, fruit, vlees en chocolade. Soxtherm kan bovendien worden gebruikt als voorbereiding voor de bepaling van verontreinigingen in omgevingsmonsters, zoals pesticiden, pcb's, fenolen, dioxines en additieven voor kunststoffen. Het toestel is ontworpen om op veilige en zuinige wijze te werken met vluchtige oplosmiddelen. Tot de veiligheidsfuncties behoren een glazen deur aan de voorzijde die automatisch wordt geopend en gesloten bij het begin en einde van het programma en verlichte glazen maatbekers, waarmee het extractieproces eenvoudig visueel kan worden gecontroleerd.
  • Automatische en efficiënte terugwinning van oplosmiddelen met elektronische niveausensorregeling in het opvangvat voor oplosmiddelen
  • Snel en nauwkeurig, voor een hogere verwerkingscapaciteit in vergelijking met de traditionele Soxhlet
  • Permanente controle van alle functies, waaronder bewaking van koelwater en lucht. Het systeem wordt uitgeschakeld in geval van storingen
  • Temperatuurcontrole met beveiliging voor temperatuuroverschrijdingen
  • Systeemproblemen worden aan de gebruiker gemeld met akoestische en optische waarschuwing
Methode voldoet aan AOAC, EPA en DEV.
Macro-extractiebekers: Ø54×130 mm, 150 ml
Micro-extractiebekers: Ø46×130 mm, 75 ml
Leveringsinformatie: De Multistat-controller of Soxtherm SOXTHERM®-software, waarvoor een pc vereist is, moet apart worden besteld. Perslucht is vereist bij 4,5 bar druk.