Distillatie-, mineralisatie- en extractiesystemen, behrotest® Kompact
Leverancier: BEHR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
B00217712 B00217714 B00217716 B00217718 B00217720 B00217736 B00217706 B00217738 B00217741
705-0003EA 1150 EUR
705-0003 705-0004 705-0005 705-0006 705-0007 BEHRB00217736 705-0000 BEHRB00217738 BEHRB00217741
Distillatie-, mineralisatie- en extractiesystemen, behrotest® Kompact
Destructiesystemen Mineralisatiewerkstations
Complete sets met apparatuur voor de voorbereiding en distillatie voor vaak vereiste analyses van vaste en waterige monsters.
  • Eenvoudig en gebruiksvriendelijk: alle apparatuur wordt gemonteerd geleverd op standaarden met vooraf geïnstalleerde slangaansluitingen - geen eindeloos gedoe meer met klemmen en montagepunten.
  • Ruimtebesparend: alle apparaten, waaronder de eenheden voor dubbele monstername, zijn gemonteerd op een compacte basisplaat van 23×27 cm.
  • Analytische betrouwbaarheid: alle onderdelen voldoen aan de geldende officiële analytische procedures en veiligheidsnormen.
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable