Universele vrieskasten, GP modellen
Leverancier: Liebherr
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
GP1366 GP1476
471-0414EA 0 EUR
471-0414 LIEBGP1476
Universele vrieskasten, GP modellen
Vriezers Vriezers voor laboratoria en algemeen gebruik
Deze vriezers voor algemeen gebruik zijn ideaal voor de opslag van niet-kritieke producten. Vanwege hun geoptimaliseerde koelsystemen en compressoren zijn deze ruime, energiebesparende vrieskasten uiterst voordelig. Ze verbruiken zeer weinig elektriciteit en zijn zeer gebruikersvriendelijk. Alle modellen zijn voorzien van een terugwinningssysteem voor ontdooid water. Alle modellen zijn uitgerust met SuperFrost-technologie die bevriezen vereenvoudigt en energie bespaart door een snelle verlaging van de temperatuur tot −32 °C.
  • Elektronische temperatuurregeling
  • Alle laden kunnen worden verwijderd om de opslagruimte groter te maken
Temperatuurbereik: −18 tot −25 °C