Standaard diepvrieskisten
Leverancier: Liebherr
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
GT2121
471-0925EA 0 EUR
471-0925
Standaard diepvrieskisten
Vriezers Vriezers voor laboratoria en algemeen gebruik
Commerciële vrieskisten met Stop Frost-technologie om de vorming van ijs te verminderen.
  • Analoge weergave
  • Handmatig ontdooien
Temperatuurbereik: −14 tot −26 °C.
Order Now
Specificaties
Model GT 2121
Environmentally Preferable
Art.-Nr. 471-0925
Lamp
Gewicht 43 kg