Microbiologische veiligheidskast, Klasse II, MSC-Advantage™
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
51025411 51025413 51028225 51028226
135-6834EA 11500 EUR
135-6834 135-6835 135-1327 135-1328
Microbiologische veiligheidskast, Klasse II, MSC-Advantage™
Zuurkasten en behuizingen Biologische veiligheidskasten
Deze biologische veiligheidskast combineert een slim ontwerp en een buitengewone waarde met de beste energiezuinigheid, betrouwbaarheid en bruikbaarheid. Het geavanceerde ontwerp van de MSC-Advantage biologische veiligheidskast verbetert de complete werking en het onderhoud, waarborgt maximale veiligheid en optimaliseert het onderhoud en de reiniging. Met geavanceerde interne luchtstroom- en motortechnologie bieden MSC-Advantage kasten optimale energiezuinigheid, bediening en bruikbaarheid. Op volle snelheid verbruiken de motoren 60% minder energie dan standaardkasten. Om meer energie te besparen verlaagt de intelligente snelheidsregeling automatisch de ventilatorsnelheid naar 30% als het raam wordt gesloten. Deze technologie verhoogt de levensduur van de HEPA-filter, garandeert een steriele werkomgeving en bespaart energie om de operationele kosten te minimaliseren.
  • Gemakkelijk te bedienen microprocessorregeling, waarop belangrijke gegevens over werking, veiligheid en service worden weergegeven
  • Met een uniek bewakingssysteem voor prestatiefactoren wordt aangegeven wanneer de kast aan een onderhoudsbeurt toe is
  • SmartPort™: TÜV-gecertificeerde, veilige, schone methode voor de doorgang van vacuümslangen en kabels via de zijwand van de biologische veiligheidskast
  • De flexibele roestvrijstalen werkbak bestaat uit meerdere delen en kan eenvoudig worden verwijderd om te reinigen en te autoclaveren
  • Ergonomisch ontwerp; schuine voorzijde voor extra comfort waardoor de gebruiker minder snel vermoeid raakt, lager geluidsniveau, een grotere werkruimte en comfortabele armsteunen
De ramen aan de voorzijde van de MSC-Advantage™-kasten schuiven in het frame naar beneden, zodat de binnenkant van het raamoppervlak bovenaan volledig toegankelijk is voor reiniging. Bovendien kunnen alle verwijderbare onderdelen, waaronder de HEPA-filters, vanaf de voorzijde worden vervangen, wat zeer tijdbesparend is. In de hele kast zijn gladde onderdelen gebruikt, waardoor het risico op letsel bij routinematige reinigings- en onderhoudsprocedures vrijwel weggenomen wordt.
Certificaten: Gecertificeerd volgens EN 12469 door TÜV Nord.
Leveringsinformatie: Prijzen voor levering, installatie en inbedrijfstelling zijn beschikbaar op aanvraag. Andere toebehoren en opties zijn beschikbaar, gelieve contact op te nemen met onze customer service voor meer informatie.