Gascilinderkast, type 30, G-CLASSIC-30
Leverancier: asecos
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
30651001 30663001 30673001 30685001 30686001
135-1826EA 3850 EUR
135-1826 135-1829 135-1832 135-1835 135-1837
Gascilinderkast, type 30, G-CLASSIC-30
Meubilair Opslagkasten
Brandwerende veiligheidskasten type 30 voor de veilige opslag van gasflessen in gebouwen, conform DIN EN 14470-2.
  • Eenvoudige installatie van apparatuur en leidingen - grote binnenhoogte (1.890 mm​​) en het aanpassen van hulpmiddelen ter compensatie van ongelijke vloer
  • Doorvoer mogelijk op de bovenkant van de kast
  • Geen onbevoegd gebruik - deuren afsluitbaar met cilinderslot (geschikt voor sluitsystemen)
  • Deur openingshoek max.. 180 °
  • Snel in bedrijf - geïntegreerde luchtkanalen gereed voor aansluiting op een technisch uitlaatsysteem, volledige en uniforme ventilatie van de kast inwendige van onder naar boven
30 minuten brandwerende
Oven getest (type getest)
GS goedkeuring, CE-conforme
Etikettering volgens EN 14470-2
Certificaten: 30 minuten brandwerende
Oven getest (type getest)
GS goedkeuring, CE-conforme
Etikettering volgens EN 14470-2
Leveringsinformatie: niet inbegrepen zijn de aansluiting op de ventilatie (leverbaar op aanvraag), de afvoeraansluiting of de uitrusting voor het gebruik van een kraan, takel of andere transportapparatuur.
asecos-apparatuur wordt standaard geleverd op een slede/pallet. Gezien het gewicht en de betrekkelijke kwetsbaarheid van het product (de kast kan bij het stoten barsten oplopen en daardoor onherstelbaar beschadigd raken), is het raadzaam om de service "levering op installatielocatie" te kiezen. In dat geval wordt de kast bij levering zorgvuldig op de gebruikslocatie in het laboratorium geïnstalleerd. Op basis van de controlelijst (die wordt bevestigd op het moment dat de offerte wordt samengesteld) en afhankelijk van de selectie van de optie "levering op installatielocatie" zullen gespecialiseerde leveringsmedewerkers de uitrusting op de juiste wijze installeren met behulp van speciale behandelingsapparatuur. Levering op installatielocatie betekent voor u een waarborg dat aan de garantievoorwaarden voor de uitrusting wordt voldaan. Leveringsprijzen op aanvraag beschikbaar.