Laboratoriumwasmachines Labexia
Leverancier: GETINGE LIFE SCIENCES
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
01260340 01260341 01260339 01260342
LANC01260340EA 0 EUR
LANC01260340 LANC01260341 LANC01260339 LANC01260342
Laboratoriumwasmachines Labexia
Wasmachines voor glaswerk
Deze wassystemen zijn gebruiksvriendelijk en betrouwbaar voor regeling van cycluslengtes, temperatuur en opname van reinigingsmiddelen. De LX-sluitringen zijn ontworpen om binnenin laboratoriumglaswerk met nauwe hals te wassen met injectoren en open glaswerk met behulp van roterende sproeiarmen. Ze maken gebruik van spindelkoprekken waarmee water, wasmiddel en zuur in omgekeerd glaswerk kunnen worden geïnjecteerd.
Roestvrij staal.
  • Doeltreffend wascircuit met een hoog debiet en lage druk voor een grondige reiniging
  • Wassen op twee onafhankelijke niveaus: rekken eenvoudig aanpasbaar voor een hogere flexibiliteit.
  • Cyclusparameters (tijd,temperatuur, dosering van wasproduct) kunnen gewijzigd worden in functie van de toepassing
  • Neerklapbare deur waardoor een laadplatform ontstaat en een laadwagen niet nodig is. Het totale formaat van de machine wordt hierdoor ook geminimaliseerd
  • Een visueel en geluidsalarm, evenals een programma voor zelfdiagnose zorgen voor maximale veiligheid