Warmteplaten
Leverancier: Cole Parmer
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
04807-80 04807-70 04807-66
STUA04807-80EA 2210 EUR
STUA04807-80 STUA04807-70 STUA04807-66
Warmteplaten
Verwarmers Verwarmingsplaten
Keramische bovenplaat of bovenplaat van aluminium-siliconenlegering.
  • Waarschuwingslampje voor hoge temperatuur knippert als de plaattemperatuur hoger is dan 50 °C
Keramisch: uitstekende chemische bestendigheid, gemakkelijk te reinigen en geschikt voor hogere temperaturen.
Aluminiumlegering: economisch, korte opwarmtijd.