Ceran® verwarmingsplaten, LHG
Leverancier: GESTIGKEIT HARRY
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
11SR-230V 33SR-400V 44SR-230V 11A 22A 33A 44A 4A 11SR 22SR 33SR-220V 44SR 4SR
453-0033EA 0 EUR
453-0033 453-0035 GEST44SR-230V 453-2111 453-2112 453-2113 453-2114 453-2115 453-2121 453-2122 453-2123 453-2124 GEST4SR
Ceran® verwarmingsplaten, LHG
Verwarmers Verwarmingsplaten
Glass ceramic heating plate, which is extremely resistant to breakage and changes of temperature, will not distort, is permeable to ultra-violet light and also highly acid-resistant.
  • Uniforme verwarming over gans de oppervlakte
  • Goed geïsoleerde behuizing uit roestvrij staal
  • Temperatuurcontrole door NiCr-Ni sensor (regeling van 50 tot 500 °C)
Vier pootjes, individueel in de hoogte regelbaar, verzekeren een uitstekende stabiliteit.
Opgelet: Modellen 33 A/SR en 44 A/SR vereisen een driefasenvoeding (400 V).