Verwarmingsplaten voor kolven
Leverancier: GERHARDT
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
10-0003 10-0004
453-1990EA 0 EUR
453-1990 453-1995
Verwarmingsplaten voor kolven
Verwarmers Verwarmingsplaten
Voor kolven van 250 tot 1000 ml. RVS reflector met ingebouwde verwarmingsspiraal voor verwarming.
  • Met een variabele output-controle
  • Voor temperaturen tot 650 ° C