Homogenisator, T 25 digital ULTRA-TURRAX®
Leverancier: IKA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
3725000 3725003 3725002 3725001
431-0176EA 2630 EUR
431-0176 431-0178 431-0177 IKAA3725001
Homogenisator, T 25 digital ULTRA-TURRAX®
Homogenisatoren Tafelmodel homogenisatoren
Model voor gebruik met statief, volumebereik 1 tot 2000 ml. De T25 homogenisator is ideaal voor toepassingen zoals het homogeniseren van afvalwaterstalen, voor het gebruik in laboratoriumreactoren, dispergeertaken onder vacuüm of druk en staalvoorbereiding voor medische diagnose.
  • Digitaal display voor nauwkeurige bewaking van de ingestelde en de werkelijke snelheid
  • Ruime selectie van dispergeerstaven die geschikt zijn voor uw toepassing
  • Ingestelde rotor/stator-configuraties zorgen voor consistente resultaten
  • Motorbescherming tegen overbelasting