Dispergeersysteem, ULTRA-TURRAX® Tube Drive
Leverancier: IKA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
ULTRA-TURRAX®
431-2897EA 864 EUR
431-2897 431-2894 431-2898
Dispergeersysteem, ULTRA-TURRAX® Tube Drive
Homogenisatoren Tafelmodel homogenisatoren
Uniek universeel dispergeersysteem voor eenmalig gebruik met wegwerp-steekproefbuizen die hermetisch afgesloten kunnen worden. Biedt bescherming en beveiliging tegen besmettelijke stalen, toxische stoffen en sterk geurende stoffen. Ideaal voor gebruik in medische, pathologische, toxicologische, farmaceutische, immunologische, veterinaire, klinische, voedingstechnologische en cosmetische toepassingen. De eenheden zijn eenvoudig en snel te gebruiken, zorgen voor een gestandaardiseerde werkwijze, zijn geschikt voor individueel of seriematig gebruik, en zijn voorzien van een antiblokkeerfunctie.
  • Dispergeren, roeren en malen met één enkele aandrijfeenheid
  • Beschermt gebruikers tegen risicovolle monsters en vergroot de veiligheid dankzij lage spanning (24 V)
  • Hygiënisch en schoon zonder eventuele kruisbesmetting
  • Monsterbuizen voor eenmalig gebruik kunnen hermetisch worden afgesloten
  • Gesloten monstersysteem in chemisch bestendige kunststof
Beschermingsklasse conform DIN EN 60529: IP 20
Certificaten: Beschermingsklasse conform DIN EN 60529: IP 20
Bestelinformatie: ULTRA TURRAX® aandrijving voor staalbuizen geleverd inclusief verwijderbare haak voor het verwijderen van de rotor-stator-eenheid, maar zonder buizen. De nodige toebehoren zijn afzonderlijk te bestellen.