VWR®, wegwerpstampers, microbuisjes en draadloze motor voor het mengen van pellets
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
431-0096EA 56.2 EUR
VWRU47747-358 431-0096 431-0099 431-0098 VWRU47747-366 VWRU47747-368 VWRU47747-360 431-0095 431-0094
VWR®, wegwerpstampers, microbuisjes en draadloze motor voor het mengen van pellets
Homogenisatoren Draagbare homogenisatoren
Stampers en microbuisjes vervaardigd uit polybutyleentereftalaat (PBTP) in een cleanroom klasse 10000, ISO klasse 7, M5.5. Ontworpen voor het homogeniseren van cellen en plantenweefsel of voor het opnieuw suspenderen van eiwit- en DNA-pellets. Voor de stampers en microbuisjes kan een optionele batterijaangedreven motor worden gebruikt. De stampers zijn 75 mm lang.
  • Vrij van DNase, RNase en niet-pyrogeen
  • Dankzij de gegroefde handgreep kan de stampergreep gemakkelijk worden gedraaid zonder weg te glijden, zelfs als u handschoenen draagt
  • Lichtgewicht motor vermindert handvermoeidheid
  • De snelle vortexwerking van de motor homogeniseert celweefsel of pellets binnen enkele seconden volledig
Leveringsinformatie: Stampers en microbuizen zijn afzonderlijk verpakt. Optionele motor geleverd inclusief stamperadapter en twee AA-batterijen.