Buizen voor eenmalig gebruik, voor ULTRA-TURRAX® Tube Drive en ULTRA-TURRAX® Tube Drive control
Leverancier: IKA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
3703000 3703300 3699500 3699600 3700500 3700600 3703200 3699700 3699800 3701500 3701600 3701700 3703100 20003207 3700701 10013007
431-2892EA 230 EUR
431-2892 431-2893 531-0480 531-0481 531-0477 531-0478 531-0469 531-0482 531-0483 531-0491 531-0492 531-0493 431-0135 IKAA20003207 IKAA3700701 IKAA10013007
Buizen voor eenmalig gebruik, voor ULTRA-TURRAX® Tube Drive en ULTRA-TURRAX® Tube Drive control
Homogenisatoren Tafelmodel homogenisatoren
De ST-20- en de ST-50-omvatten buis, roerinstrument en afsluiting.
  • Ideaal voor mengen, roeren en extraheren
  • Geschikt voor het voorbereiden van bodemmonstersuspensies en het testen van oplosbaarheid van farmaceutische producten
  • Buizen met een inhoud van 20 en 50 ml
De DT-20- en de DT-50-buizen omvatten buis, dispergeerinstrument en afsluiting.
Ideaal voor dispergeren, homogeniseren, suspensies
Geschikt voor toepassing in farmacokinetiek, stofwisselingsstudies en diagnose
Buizen met een inhoud van 20 en 50 ml
De kogelmaalmolenbuizen BMT-20-G en BMT-50-G omvatten buis, kogels (G = glas) en afsluiting.
Ideaal voor het droog malen van droge en broze monsters (bijv. porseleinaarde, gips, kleurpigmenten, tabletten)
Geschikt voor maceratie van cellen en verwerking van materialen vermengd met vloeistoffen
Buizen met een inhoud van 20 en 50 ml
Bestelinformatie: Other tubes are available, including sterile versions (denoted as gamma) and tubes with pierceable membrane (M) closures for dosing and sampling.