Labo homogenisator, Masticator
Leverancier: IUL Instruments SA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Masticator
710-0103EA 2630 EUR
710-0103 710-0102 710-0101 710-0100 710-0105 710-0104
Labo homogenisator, Masticator
Homogenisatoren Laboratoriummixers
  • Geen enkel risico van verontreiniging van de monsters
  • Robuust en compact mechanisme, solide constructie
  • Gemakkelijk toegankelijke en te reinigen binnenkant
  • Leverbaar in diverse uitvoeringen
Leveringsinformatie: Alle apparaten worden geleverd inclusief 50 steriele homogenisator zakken, een netkabel en een handleiding