CO₂ Broedstoven, BBD 6220 en Cytoperm® 2
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
50047981 51011659 51011660 51020241
390-0172EA 0 EUR
390-0172 390-2430 390-2441 390-0259
CO₂ Broedstoven, BBD 6220 en Cytoperm® 2
Incubatoren CO₂-incubatoren
Deze CO₂-broedstoven vertegenwoordigen een innovatieve generatie apparaten die een optimale bescherming bieden tegen verontreinigingen. Zij garanderen een maximale reproduceerbaarheid van de resultaten. Dankzij de uitstekende specificaties van de BBD 6220 en de Cytoperm®2, zijn deze vooral bedoeld voor sectoren waar strikte eisen worden gehanteerd ten aanzien van bescherming, veiligheid en kwaliteit van het werk: in microbiologische laboratoria en voor in-vitrofertilisatie, kankeronderzoek of weefsel-engineering. Elke broedstoof wordt gekenmerkt door een hoog kwaliteitsniveau, betrouwbaarheid, veiligheid en praktische toepasbaarheid.
  • Sterilisatie van bevochtigingsstoom
  • Condensatievrij interieur
  • Volledig automatische desinfectie met hete lucht
  • De Cytoperm® 2 heeft daarnaast een gecontroleerde zuurstofatmosfeer in de kamer
Het gasafschermingssysteem wordt standaard geleverd en biedt met zes apart afgedichte glazen deuren een gesegmenteerde toegang. Hiermee worden de hersteltijden tijdens het inzetten en uithalen aanzienlijk beperkt en wordt het verontreinigingsrisico tot een bijzonder laag niveau teruggebracht (Cytoperm® 2).
Beproefde efficiënte sterilisatie van de bevochtigingsstoom voordat deze in de kamer komt. Het volledige stoomgeneratiesysteem is zo onderworpen aan een constante sterilisatie en wordt ook steeds opnieuw gedesinfecteerd tijdens de desinfectieprocedure bij 180 °C. Het interieur van de BBD 6220 wordt automatisch gedesinfecteerd op 180 °C zonder dat u aansluitingen of sensoren hoeft te demonteren. De actuele desinfectiefase wordt op een statusdisplay weergegeven. De oorspronkelijke incubatiecondities van het instrument worden vervolgens volledig automatisch hersteld.
Een verwarmingssysteem met luchtmantel dat zijn werking bewezen heeft, garandeert een uniforme en stabiele temperatuur van het interieur en de wanden. Om ongewenste 'subculturen' van het voedingsmedium te voorkomen, is het interieur condensvrij, zelfs bij hoge vochtigheidsniveaus. CO₂ beheer: Wordt gemeten met een meetcel met warmtegeleiding met auto-start en auto-zero functie, 180 °C desinfectie met hete lucht mogelijk. CO₂ bereik: 0 - 20%, instelnauwkeurigheid ±0,1 vol.%. Vochtigheid wordt geregeld door middel van een extern waterreservoir,gemeten door capacitieve meting van de luchtvochtigheid.