Microscope adapters for micromanipulators
Leverancier: EPPENDORF
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
5181212.006 5181201.004 5181220.009 5181202.000 5181233.003 5181237.009
631-0217EA 0 EUR
631-0217 631-0213 631-0218 631-0214 631-0224 732-6016
Microscope adapters for micromanipulators
Adapters Adapters, camera naar microscoop
Microscoopadapter voor InjectMan® NI 2 en TransferMan® NK 2. Het universele statief is geschikt voor de bevestiging van manipulators op standaard of stereomicroscopen, onafhankelijk van driepoot die gebruikt wordt.