Koudlichtbron, KL 1500 HAL
Leverancier: SCHOTT Fibre Optics
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
630-2597EA 971 EUR
630-2597
Koudlichtbron, KL 1500 HAL
Lampen Koudlichtbronnen
This professional halogen cold light source, for eco-friendly PURAVIS® glass fibre optic light guides, has been developed with the full 150 W halogen spectrum CRI 100, offering the best performance when it comes to colour-critical measurements in life science and industrial applications.
  • Powerful 600 lm light flux
  • Switchable optics ensures uniform, high intensity illumination, even when using light guides with a small diameter
  • Sensor interlock at the light guide socket
  • Ripple-free illumination, perfect for digital imaging applications
  • Ultra-low noise fan and optimised airflow for relaxed working conditions
  • Filter slider
  • Wide range power supply (100 to 240 V; 50 to 60 Hz)
  • Constant vermogen en verlichtingsinstelling
  • Continue intensiteitsregeling voor een constante kleurtemperatuur
  • LCD-scherm geeft informatie over kleurtemperatuur, gebruiksmodus en filterschuif
Bestelinformatie: Geleverd zonder lichtgeleider. Netsnoer moet afzonderlijk besteld worden.