Polarisatiemicroscopen, BA310-POL
Leverancier: MOTIC
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1100100402242 1101001703961 1101001703941 1101001703951 1101001703981 1101001703971
630-1822EA 3848 EUR
630-1822 MOTI1101001703961 MOTI1101001703941 MOTI1101001703951 MOTI1101001703981 MOTI1101001703971
Polarisatiemicroscopen, BA310-POL
Microscopen
Deze modellen bieden hogere optische prestaties en modulariteit.
  • Polarisator gemonteerd onder de condensorhouder draait 360 graden met klikstop om de 90 graden
  • Zeer stabiele en robuuste symmetrische piramidevorm en T-vormige voet
  • Chemische antischimmelmiddelen in objectieven, oculairs en observatiebuizen
Geschikt voor life science, geologie, materiaalkunde en forensisch onderzoek.
Leveringsinformatie: Wordt geleverd met zeskantige inbussleutel, immersieolie en beschermhoes.