Analytische molen, A 11 basic
Leverancier: IKA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
432-0027EA 1875 EUR
432-0027 IKAA2900001 412-1111
Analytische molen, A 11 basic
Molens
Deze maalmolen maalt op twee verschillende manieren: kloppend malen van harde, broze of niet-elastische materialen met de hoogwaardige, roestvrijstalen klopper, die kan worden gebruikt voor monsters met een Mohs-hardheid van maximaal zes. De A 11 maakt ook snijbewegingen; ideaal voor verpulvering van zachte, vezelige materialen met een optioneel snijblad.
  • Twee verschillende types maalbewerking: kloppend en snijdend malen
  • Vochtige en gelatineachtige materialen kunnen worden verpulverd door toevoeging van water
  • De met glasvezel versterkte PTFE-maalkamer kan worden gebruikt in combinatie met vloeibare stikstof (voor verbrossing van gemalen materialen)
Certificaten: Beschermingsklasse conform DIN EN 60529: IP 43
Leveringsinformatie: Geleverd inclusief klopper en maalkamer van 80 ml, en exclusief snijblad. Er zijn allerlei toebehoren verkrijgbaar, afzonderlijk te bestellen.