Mortiermolen, RM 200
Leverancier: Retsch
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
412-0292EA 4536.52 EUR
412-0292 412-2909
Mortiermolen, RM 200
Molens
Mortiermolen RM 200 vermaalt anorganische en organische stoffen tot een analytische fijnheid. De molen kan poeders, suspensies en pasta's mengen en homogeniseren. Deze is ook ideaal voor het uniform titreren van homeopathische en farmaceutische producten. Afhankelijk van het monster, kunnen hoeveelheden van ongeveer 10 ml tot maximaal 190 ml worden verwerkt in de RM 200.
  • Droog, nat en cryogeen malen
  • Reproduceerbare resultaten dankzij aanpasbare stamper- en schraperdruk
  • Eenvoudig verwisselen van vijzel en stamper zonder gereedschap
  • Gesloten, stofdichte maalkamer met vensters
  • Groot aantal materialen voor besmettingsvrij malen
Bestelinformatie: Stampers en mortier moeten afzonderlijk worden besteld.
Opgelet: * Afhankelijk van invoermateriaal, configuraties en instellingen van instrument