Maalbekers voor MM 200 en MM 400
Leverancier: Retsch GmbH
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
01.462.0195 02.462.0059 02.462.0119 01.462.0008 01.462.0009 01.462.0113 01.462.0115 01.462.0194 02.462.0051 02.462.0052 02.462.0057 02.462.0061 01.462.0201 01.462.0213 01.462.0214 01.462.0215 01.462.0216 01.462.0217 01.462.0230 01.462.0231 01.462.0232 01.462.0233 01.462.0234 01.462.0235 01.462.0236 01.462.0237 01.462.0238 02.462.0184 01.462.0244
412-3004EA 1540 EUR
412-3004 412-3042 412-3044 412-3063 412-3053 412-3062 412-3052 412-0007 412-3074 412-3034 412-3041 412-3043 412-2119 412-2120 412-2127 412-2126 412-2128 412-2123 412-2112 412-2113 412-2114 412-2118 412-2115 412-2117 412-2116 412-2124 412-2125 412-0165 RETS01.462.0244
Maalbekers voor MM 200 en MM 400
Potjes Potten/kommen voor malen
Er is een breed assortiment potten beschikbaar, zowel qua maat als qua materiaalkeuze.
  • De potten voor de MM 200 hebben een push-fit deksel, terwijl de potten voor de MM 400 een schroefdopdeksel hebben
  • Alle maalpotten met schroefdop tot 10 ml en ook de roestvrijstalen pot van 25 ml (412-0014) kan worden gebruikt met de MM 200
Opgelet: * Normaal gesproken moet een bekervulling bestaan uit 1/3 monster 1/3 kogelvulling.