Covalente kristalstructuren
Leverancier: SPIRING ENTERPRISES
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MKO-100-30 MKO-101-45 MKO-124-36
761-0104EA 15.28 EUR
761-0104 761-0105 764-0068
Covalente kristalstructuren
Modellen Moleculaire biologie modellen
Structuren van ionische kristallen, natriumchloride.
  • 36 atoms
  • 80 bonds: 18 metal (grey), 18 halogen (green), 80 medium grey bonds
36 atoomdelen.
80 verbindingen: 18 metaal (grijs), 18 halogeen (groen) en 80 middelgrote grijze.