Droogovens met natuurlijke convectie, ED-serie
Leverancier: Binder
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
9010-0075 9010-0167 9010-0168 9010-0169 9010-0190
466-3267EA 5380 EUR
466-3267 BIND9010-0167 BIND9010-0168 BIND9010-0169 466-3251
Droogovens met natuurlijke convectie, ED-serie
Ovens Standaard ovens
Universele droogovens met roestvrijstalen kamers die ideaal zijn voor droog- en sterilisatietoepassingen in de farmaceutische en chemische industrie, in de biotechnologie, geneeskunde en voor universiteiten. De ovens hebben één 'ramp'-functie voor het temperatuurprogramma, een instelbare temperatuurbeveiliging, klasse 2 (DIN 12880) met zichtbaar alarm en instelbare ventilatie door middel van een ventilatieschuif aan de voorkant en een uitlaatkanaal met een Ø van 50 mm aan de achterkant. GLP/GMP-conformiteit wordt ondersteund door de optionele RS422-interface en APT-COM™ DataControlSystem-software.
  • Kamervoorverwarming met APT.line™-technologie met natuurlijke convectie
  • DS-regelaar met geïntegreerde timer van 0 tot 99 uur
  • Digitale temperatuurinstelling met een nauwkeurigheid van 1 graad
  • Kalibratie en validaties mogelijk
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 20
Please note ED 400 and ED 720 units require a three phase supply.
Certificaten: IP-beschermingsklasse conform DIN EN 60529: IP 20
Leveringsinformatie: geleverd inclusief 2 verchroomde legplaten.
Opgelet: Houd er rekening mee dat voor de ED 400 en de ED 720 driefasenvoeding vereist is.