Droogovens, LUT 6050/LUT 6050 F
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
50040190 50049643 50049644
466-1201EA 9570 EUR
466-1201 466-2510 466-2520
Droogovens, LUT 6050/LUT 6050 F
Ovens Standaard ovens
De LUT-ovens zijn ontwikkeld voor het drogen van verf en andere coatings waar solventen in de lucht explosieve atmosferen kunnen vormen, waar er een beperking is op de maximale hoeveelheid solvent*. De LUT 6050 F is ontwikkeld voor installatie in gebieden met brandgevaar, bijvoorbeeld gebieden waar er wordt gewerkt met lak. De binnenkamer en alle onderdelen zijn vervaardigd uit 1,4301 roestvrij staal en het isolatiemateriaal is vrij van oppervlakteactieve stoffen (geen siliconen gebruikt). De vorming van condens wordt vermeden door een goed geleid luchttoevoersysteem, verse lucht wordt gefilterd en voorverwarmd voordat de lucht de kamer binnenkomt, een radiale ventilator zorgt ervoor dat de verwarmde verse lucht en dampen van solventen efficiënt mengen.
  • Kelvitron® t microprocessorgestuurde temperatuurregelaar
  • Overtemperatuurbegrenzer die het apparaat uitschakelt wanneer de limiet bereikt wordt, beschermt de oven en de lading tegen brand
  • Optische en akoestische alarmen
  • Ventilatie van de kamer voor opwarming, gecontroleerde luchtcirculatie en luchtafvoer
  • Digitale temperatuurinstelling en verstelbare deur
Certificaten: IP beschermingsklasse volgens DIN EN 40050 Deel 1: IP 22 (LUT 6050), IP 54 (LUT 6050 F)
Beide modellen zijn in overeenstemming met DIN EN 1539
Leveringsinformatie: Geleverd met twee verchroomde legplanken met raster en een roestvrijstalen lekbak.
Opgelet: * Opmerking: zuiver ontvlambaar solvent (berekend in overeenstemming met EN 1539)