Moffeloven M 110
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
455-1421EA 0 EUR
455-1421 455-1422
Moffeloven M 110
Ovens Verassings- en moffelovens
Voor het verbranden en uitgloeien van overgebleven materiaal, drogen bij hoge temperatuur, testen van materialen en verassingsprocessen op laboratoriumschaal. De verwarmingsspiralen bevinden zich in en worden beschermd door de T-houders aan beide kanten van het werkgebied en de binnenkant van de kamer bestaat uit keramische platen. Ze zijn eenvoudig te vervangen en daarbij hoeft het isolatiemateriaal niet te worden vernieuwd. Optimale isolatie- en verwarmingsomstandigheden zorgen voor een constante temperatuurverdeling in het ovencompartiment: max. schommeling van 13 K.
  • Indrukwekkende spatiale en tijdelijke temperatuurstabiliteit
  • Ruimtebesparend
  • Constructie met dubbele wand en een luchtruimte tussen de uitgloeiingskamer en de buitenwanden
  • Behuizing van gelakt plaatstaal
  • Hoogwaardige isolatie van keramische vezels
  • Slijtvaste werkruimte vervaardigd uit stevige keramische platen
Regelaars:
Basismodel met Digicon® regelaar met PID-actie.
Luxe model met Thermicon® P programmaregelaar met digitaal temperatuurdisplay, een timer voor het starten of stoppen van het proces en vrij programmeerbaar temperatuurprogramma met tot wel negen controlepunten.