Hybridisatieovens, HB-500 Minidizer
Leverancier: Analytik Jena
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
732-4315EA 4280 EUR
732-4315
Hybridisatieovens, HB-500 Minidizer
Ovens Hybridisatieovens
De Minidizer oven is ontworpen als persoonlijk tafelmodel. Het is een compact en draagbaar systeem. Deze oven is ideaal voor gebruik in laboratoria met beperkte ruimte en extensief gebruik van de apparatuur. Het deksel zwaait open om voldoende ruimte te laten voor het werken met de carrousel. Om de flessen te verwisselen kan de carrousel er eenvoudig uit worden gehaald.
  • Nauwkeurige temperatuur- en toerentalregeling
  • De mogelijkheid om dynamisch te mengen is ideaal voor het creëren van de optimale voorwaarden die nodig zijn voor cDNA library screenings, primer synthese en nucleïnezuur hybridisatie
  • Het roestvrijstalen interieur is eenvoudig te reinigen