Vacuümovens, Vacutherm®-reeks
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
51014539 51014541 51014550 51014542 51014543 51014546 51014547 51014548 51014549 51014552 51014553
466-2710EA 11800 EUR
466-2710 466-2720 466-2700 466-2730 466-2740 466-1107 466-1108 466-1109 466-2741 466-0489 466-0490
Vacuümovens, Vacutherm®-reeks
Ovens Vacuümovens
Vacuümdroogovens met roestvrijstalen kamers, vacuümkoppelingen, slangen en een kogelafsluiter. De apparaten zijn ontwikkeld voor een milde droging van warmtegevoelige monsters en zijn uitgerust met een instelbare beveiliging tegen te hoge temperaturen, beschermingsklasse 2 (DIN 12880, deel 1).
  • M models, with jacketed heating, have maximum temperature of +200 °C, heat transfer is from vacuum chamber via shelves to the load
  • P models, with shelf heating, have maximum temperature of +300 °C. The shelves incorporate heating coils so heat is transferred directly to the load
  • Rapid heat up times and up to six times quicker process times compared to standard drying methods for P models
  • Kelvitron® microprocessor temperature controller provides digital display of set or actual reading for jacket-heated models, and shelf-heated units have a Digicon® multi-channel controller
  • BL models for safe drying of samples containing flammable solvents have a forced release of inert gas system which prevents formation of explosive mixtures in the chamber in the event of leakage
Alle modellen beschikken over een DN 25-toegangspoort in de achterwand (behalve VT 6025), een analoog beeldscherm voor de druk en twee verschillende ventilatieventielen voor een snelle of precieze en rustige ventilatie van de kamer (VT 6025 heeft standaard alleen een snel werkend ventiel). Alle modellen hebben een aansluiting voor inert gas voor gebruik in een gecontroleerde atmosfeer (behalve VT 6025). De BL-modellen hebben een tweedelige deur van veiligheidsglas, voortdurende ventilatie van het bedieningspaneel via twee onafhankelijk bestuurde ventilatoren om lekkage van solventen te voorkomen en een drukgerelateerde activering van verwarmingselementen bij <80 mbar
Certificaten: IP protection class according to DIN EN 60529: IP 20.
Leveringsinformatie: Supplied with shelves. Factory fitted options, such as timers, controllers and RS232 interface are available on request; please contact your local Avantor sales office for further details.
Opgelet: Vacuümovens met legplankverwarming hebben vaste legplankhoogten: * hoogte van de bovenste legplank is 140 mm, onderste legplank 119 mm ** hoogte van de bovenste legplank is 146 mm, 2 onderste legplanken 119 mm