Appelbloesem, Malus pumila
Leverancier: 3B Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BINH1002517EA 276 EUR
BINH1002517 761-0011
Appelbloesem, Malus pumila
Modellen Plantkunde modellen
Malus pumila. Model met kelkbladen, bloembladen, vruchtbladen en meeldraden.
  • Vijf maal vergroot
Afmeting: 40 cm