Mechanische meerkanaalspipetten, variabel volume, mLINE®
Leverancier: Sartorius
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
725120 725130 725140 725220 725230 725240
613-5079EA 1050 EUR
613-5079 613-5080 613-5081 613-5082 613-5083 613-5084
Mechanische meerkanaalspipetten, variabel volume, mLINE®
Pipetten Micropipetten
mLINE®-pipetten bieden een unieke combinatie van nieuwe functies voor hogere nauwkeurigheid en precisie. Ze bevatten ingebouwde vervangbare puntkegelfilters, die verontreiniging en beschadiging van de pipet voorkomen.
  • Duidelijk leesbare aflezing met grote cijfers en kleine regelstappen
  • Uitgerust met speciale veerpunten (Optiload) voor een optimale en constante fit van de tip en minimale kracht vereist bij afwerpen
  • Gebreveteerde zuiger met lage pipetteerkracht
  • Kleurcodering volgens bereik om volumeherkenning te vergemakkelijken
  • Thermische isolatie van