Meerkanaalspipetten, elektronisch, variabel volume, Finnpipette™ Novus
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
46300000 46300100 46300200 46300300 46300400 46300500 46300700 46300800
613-0176EA 1371 EUR
613-0176 613-0177 613-0178 613-0179 613-0180 613-0181 613-0182 613-0612
Meerkanaalspipetten, elektronisch, variabel volume, Finnpipette™ Novus
Pipetten Micropipetten
Ergonomisch ontwerp voor buitengewoon eenvoudig gebruik in routine laboratoriumwerk.
  • De handgreep kan 120° gedraaid worden zodat de pipet bediend kan worden met de wijsvinger
  • De zachte ejectieknop is geschikt voor rechts- of linkshandig gebruik
  • Het menu met 2 niveaus heeft een groot scherm en kan met één knop geraadpleegd worden
  • De 10 pipetteerfuncties en 9 snelheidsniveaus zijn toegankelijk via één knop, hierdoor is een snelle programmering mogelijk
  • Autoclaveerbaar (enkel het onderste gedeelte)
Bestelinformatie: Geleverd met een universele AC-More Product Information