Repetitieve pipet, Multipette® M4
Leverancier: EPPENDORF
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
4982000.012 4982000.314
613-2890EA 436 EUR
613-2890 613-2927
Repetitieve pipet, Multipette® M4
Pipetten Repetitieve pipetten
Handbediende dispenser, ontworpen voor maximaal gebruiksgemak, nauwkeurigheid en flexibiliteit qua volumeselectie en vervanging van de Combitip advanced® tips.
  • Eenvoudig instelbaar volume van 1 µl tot 10 ml
  • Volumedisplay met automatische herkenning van de Combitip advanced®-tip
  • Maximaal 100 doseercycli met één vulling, ingebouwde stappenteller
  • Geschikt voor het doseren van 112 verschillende volumes
  • De Combitip® kan worden losgemaakt door het uitoefenen van lichte druk, waarbij contact met en verontreiniging van de tip worden voorkomen
Combitip advanced® tips werken volgens het verdringingsprincipe, en zorgen ervoor dat telkens het juiste volume wordt verdeeld, ongeacht de dichtheid van de vloeistof, de gasdruk of de stromingseigenschappen. Het vermijden van aerosols zorgt tevens voor veiligere omstandigheden bij het werken met radioactieve, agressieve of toxische stoffen of vloeistoffen met een hoge dampdruk.