Mechanische eenkanaalspipetten, variabel volume, mLINE®
Leverancier: Sartorius
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
725080 725070 725060 725050 725020 725030 725010 725090
613-4093EA 391 EUR
613-4093 613-4092 613-4091 613-4090 613-4089 613-5078 613-5125 613-5147
Mechanische eenkanaalspipetten, variabel volume, mLINE®
Pipetten Micropipetten
De pipetten mLINE® combineren gebreveteerde functies met hoge nauwkeurigheid. Ze bevatten een geïntegreerde vervangbare filter in de tipconus, om beschadiging en contaminatie van de pipet te vermijden.
  • Duidelijk leesbare aflezing met grote cijfers en kleine regelstappen
  • Uitgerust met speciale veerpunten (Optiload) voor een optimale en constante fit van de tip en minimale kracht vereist bij afwerpen
  • Gebreveteerde zuiger met lage pipetteerkracht
  • Kleurcodering volgens bereik om volumeherkenning te vergemakkelijken
  • Thermische isolatie van inwendige onderdelen verhoogt de nauwkeurigheid en de reproduceerbaarheid
  • Autoclaveerbaar
Twee filtertypes zijn beschikbaar: standaard-Safe-Cone en Safe-Cone Plus. De standaard filter wordt aanbevolen voor algemene toepassingen, de filter Plus is geschikt voor veeleisende applicaties zoals celcultuur, het verwerken van bacteriën en virussen en moleculaire biologie.
* Safe-Cone Plus.
Starter Kit 1 includes three mLINE® pipettes (0,5 - 10 µl, 10 - 100 µl, 100 - 1000 µl), colour coded tip racks for each pipette, one pipette holder, colour-coding caps and one calibration tool.
Starter Kit 2 includes three mLINE® pipettes (2 - 20 µl, 20 - 200 µl, 100 - 1000 µl), colour coded tip racks for every pipette, one pipette holder, colour coded caps and one calibration tool.
Multipack 1 includes three mLINE® pipettes (0,5 - 10 µl, 10 - 100 µl, 100 - 1000 µl), Sartorius Optifit Tip tray boxes (0,2 - 10 µl, 0,5 - 200 µl, 10 - 1000 µl) and a linear stand.
Multipack 2 includes three mLINE® pipettes (2 - 20 µl, 20 - 200 µl, 100 - 1000 µl), Sartorius Optifit Tip tray boxes (0,5 - 200 µl, 10 - 1000 µl) and a linear stand.
Multipack 3 includes four mLINE® pipettes (0,5 - 10 µl, 10 - 100 µl, 20 - 200 µl, 100 - 1000 µl), Sartorius Optifit Tip tray boxes (0,2 - 10 µl, 0,5 - 200 µl, 10 - 1000 µl) and a linear stand.
Multipack 4 includes three mLINE® pipettes (0,5 - 10 µl, 20 - 200 µl 100 - 1000 µl), one 8-channel pipette (30 - 300 µl), Sartorius Optifit Tip tray boxes (0,2 - 10 µl, 0,5 - 200 µl, 5 - 350 µl, 10 - 1000 µl) and a linear stand.
Multipack 5 includes five mLINE® pipettes (2 - 20 µl, 10 - 100 µl, 20 - 200 µl, 100 - 1000 µl, 500 - 5000 µl), Sartorius Optifit Tip tray boxes (0,5 - 200 µl, 10 - 1000 µl, 5000 µl) and a linear stand.
Bestelinformatie: mLINE®-pipetten worden geleverd als losse pipetten of multipacks verpakt in een doos.