Eenkanaalspipetten, vast of variabel volume, Transferpettor™
Leverancier: Brand
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
701807 701812 701817 701822 701842 701844 701853 701858 701863 701864 701868 701873 701878 702804 702806 702810 702812
613-3354EA 389 EUR
613-3354 613-3355 613-3356 613-3357 613-3358 613-3359 613-3362 613-3363 613-3364 613-3365 613-3366 613-3367 613-3368 613-3379 613-3380 613-3381 613-3382
Eenkanaalspipetten, vast of variabel volume, Transferpettor™
Pipetten Micropipetten
Ideaal voor het pipetteren van media met een hoge viscositeit tot 140000 mm² /s of met een dichtheid tot 13,6 g/cm³ (eiwitoplossingen, oliën, vet, kwik en zwavelzuur), media met hoge dampdruk tot 500 mbar (alcohol, ethers, koolwaterstoffen), of media met neiging tot schuimen (tensioactieve oplossingen).
  • Voor pipetteermedia die problemen opleveren voor pipetten die werken volgens het luchtkussenprincipe
  • Het verdringingsprincipe (positive displacement) zorgt ervoor dat resultaten reproduceerbaar zijn, ongeacht de aard van de vloeistof en