1-kanaalspipetten, elektronisch, variabel volume, Finnpipette™ Novus
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
46200000 46200100 46200300 46200400 46200500 46200600 46200700 46200800 46200200
613-0123EA 841 EUR
613-0123 613-0125 613-0129 613-0131 613-0133 613-0135 613-0137 613-0139 613-0127
1-kanaalspipetten, elektronisch, variabel volume, Finnpipette™ Novus
Pipetten Micropipetten
Deze elektronische pipet biedt betere ergonomie en prestaties voor standaard pipetteertoepassingen.
  • Licht, ergonomisch ontwerp voor eenvoudig gebruik
  • De vingersteun kan 120° gedraaid worden zodat de pipet bediend kan worden met de wijsvinger
  • De zachte ejectieknop is geschikt voor rechts- en linkshandig gebruik
  • Het menu met 2 niveaus heeft een groot scherm en kan geraadpleegd worden met één knop
  • De 10 pipetteerfuncties en 9 snelheidsniveaus zijn toegankelijk via één knop
  • Autoclaveerbaar (enkel het onderste gedeelte)
Bestelinformatie: Geleverd met eenMore Product Information