Elektronische eenkanaalspipetten, Transferpette® electronic
Leverancier: Brand
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
705300 705303 705306 705340 705343 705346 705316 705313 705310 705307 705299 705339 705347 705309 705317 705319 705320 705323 705326 705330
613-4217EA 431 EUR
613-4217 613-4218 613-4219 613-4223 613-4224 613-4225 613-4222 613-4221 613-4220 613-0083 613-0081 613-0195 613-0196 613-0596 613-0597 BRND705319 BRND705320 BRND705323 BRND705326 BRND705330
Elektronische eenkanaalspipetten, Transferpette® electronic
Pipetten Micropipetten
De zuiger-bediende pipet Transferpette® electronic combineert de algemeen erkende kenmerken van BRAND mechanische pipetten met de voordelen van elektronische apparatuur.
  • Gebruiksvriendelijk: intuïtieve menubediening, gekleurde afwerpknop en duidelijke technische documentatie
  • Dankzij het geoptimaliseerde standaardontwerp van de tipkegel kunnen BRAND®-tips of tips van andere fabrikanten worden gebruikt
  • Ruime selectie van programma's; pipetteren, mengen van monsters, omgekeerd pipetteren, pipetteren voor elektroforese, doseren, 'Easy Calibration'-programma voor het maken van snelle aanpassingen aan de elektronische Transferpette® zonder gereedschap en 'Vernieuwen'-batterijfuncties
  • Autoclaveerbaar (alleen pipetschacht)
* Filter
Bestelinformatie: Geleverd met kwaliteitscertificaat, batterij en siliconenolie.