Meerkanaalspompkoppen
Leverancier: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
524-40810-00 524-80420-00 524-81220-00
224-1445EA 1570 EUR
224-1445 224-1446 224-1447
Meerkanaalspompkoppen
Pompen Pump Heads Peristaltic Pump Heads
Meerkanaalspompkoppen, model C4, C8 en C12. Kan met de meerkanaalsadapter worden gebruikt in combinatie met peristaltische pompaandrijvingen PD 5001, PD 5101 en PD 5201. Maximaal 12 pompkanalen kunnen gelijktijdig worden gebruikt. Afzonderlijke dosering naar verschillende containers in een enkele bewerking.
  • Snel en eenvoudig van slang wisselen
  • Kan ook worden gebruikt terwijl de pompkop gedeeltelijk gevuld is
  • Debietwaarden kunnen voor ieder kanaal afzonderlijk worden geselecteerd door verschillende slangdiameters te kiezen
  • Lage pulsatie met 4 of 8 rollen