Automatic digital refractometers, RX-5000α
Leverancier: Atago
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
3261 3271 3266
635-0147EA 8300 EUR
635-0147 635-0499 635-0505
Automatic digital refractometers, RX-5000α
refractometers Tafelrefractometers
De modellen RX-5000α zijn automatische digitale refractometers waarbij intern de meettemperatuur kan worden ingesteld en die de refractieve index, de Brix-waarde of de concentratie van verschillende vloeistoffen snel en nauwkeurig kunnen meten.
De RX-5000α-Bev is geschikt voor het meten van de Brix-waarde van dranken en suikeroplossingen. De RX-5000α–Bev heeft een vlakke monstertafel voor eenvoudiger en sneller reinigen van vloeistoffen en dranken in plaats van de standaardmonsterwellplaat van de andere modellen.