Handheld refactometers
Leverancier: Mettler - Toledo
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
51324650 51324660
635-0445EA 2940 EUR
635-0445 635-0446
Handheld refactometers
refractometers Draagbare refractometers
Deze draagbare refractometers werken op basis van totale reflectie voor metingen in het laboratorium of in een productieomgeving. Dankzij een  LCD-scherm met achtergrondverlichting en een intuïtief menusysteem kunnen de parameters in enkele seconden uitgevoerd worden. Het monster kan op de meetcel geplaatst worden of de sonde kan in de te meten vloeistof gedompeld worden.
  • Automatische temperatuurcompensatie
  • Te gebruiken als draagbaar of tafelmodel instrument
  • Keuze: sensor in de vloeistof dompelen of het monster toevoegen aan de cel
  • Opslag van