Professionele koelkasten, GKv en GKPv
Leverancier: Liebherr
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
GKV6110 GKV6160 GKV7110 GKV7160
472-2386EA 0 EUR
472-2386 471-1083 472-2385 471-1084
Professionele koelkasten, GKv en GKPv
Koelkasten
Deze commerciële koelkasten beschikken over een ventilator voor geforceerde luchtkoeling met een temperatuur die kan worden ingesteld van –2 tot +15 °C of 1 tot 15 °C.
  • Elektronische temperatuurregeling met digitale display
  • Alarm voor temperatuur en openen van de deur
  • Automatisch ontdooisysteem met verdamping van condensaten
  • Binnenkant met afgeronde hoeken om reinigen gemakkelijker te maken
  • De deur is vergrendelbaar en omkeerbaar, zelfsluitend bij 45° maar stabiel bij 90°
ABS binnenkant, buitenkant gemaakt van wit epoxy gecoat staal of roestvrij staal, isolatie met hoge dichtheid 50 mm (maakt temperatuurregeling zelfs bij +43 °C mogelijk).
Leveringsinformatie: deze koelkasten worden geleverd met verstelbare poten (150 to 180 mm).