Universele koel- en diepvrieskasten, geen ijsafzetting
Leverancier: Liebherr
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
CN3666 CN3613 CN3366
472-0083EA 0 EUR
472-0083 471-0171 472-2326
Universele koel- en diepvrieskasten, geen ijsafzetting
Koelkasten
Universele no frost koelkasten/vriezers met geventileerd koelvak.
  • Vriezer onderaan
  • Automatische ontdooiing van vries- en koelcompartiment
  • Twee afzonderlijke verwisselbare deuren
Temperature range: 3 to 8 °C for the fridges and −20 °C for the freezers.