Modulaire rollers voor celproductie, met centrale aandrijving, Wheaton®
Leverancier: DWK Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
WSBMR5030-C WSBMR5070-C WSBMR5031-C WSBMR5060-C WSBMR5060-D WSBMR5030-D
392-0346EA 13870 EUR
392-0346 392-0457 WHEAWSBMR5031-C WHEAWSBMR5060-C WHEAWSBMR5060-D 392-0347
Modulaire rollers voor celproductie, met centrale aandrijving, Wheaton®
Apparaat voor rolflessen
Dit standaard rollercultuurtoeste voor celproductie is flexibel zodat opschalen toegestaan kan worden en dat de productie van monolayer celculturen toegestaan wordt in standaard roller flessen. Het systeem bestaat uit een basis aandrijfunit en een vijf-positie roller deck waar nog roller decks aan toegevoegd kunnen worden. Een krachtige gelijkstroommotor, met een soft-start snelheidscontrole, stuurt de flessen door een reeks duurzame anti-slip banden. De all-position aandrijving is een positief tractie aandrijfsysteem voor lichtgewicht plastieken flessen, waarin elke roller individueel aangedreven wordt.
  • Aanvaardt flessen met een diameter van 108 tot 121 mm en een lengte tot 550 mm
  • Soepele helling digitaal gestuurde rotatie, nauwkeurig tot op 0,1 rpm
  • Onderhoudsvrije precisie borstelloze motor
  • Helder LCD-scherm voor eenvoudige bediening
  • Meerdere dek- en capaciteitsconfiguraties beschikbaar voor procesflexibiliteit
Voeding: 230 V, 50/60 Hz, 35 W
Flessen snelheid: 0,25 tot 5,3 rpm (110 mm flessen)
Waarschuwing: niet gebruiken bij temperaturen hoger dan 40°C.
Leveringsinformatie: Wordt geleverd zonder vaten (afzonderlijk verkrijgbaar).