Dompelfles
Leverancier: BURKLE
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
5365-7000 5365-7500
300-1038EA 734 EUR
300-1038 300-0358
Dompelfles
Monsternemers Monsternemers voor vloeistoffen
Volledig gemaakt van niet-vonk producerende materialen, vernikkeld.
  • Afneembare bovenkant voor eenvoudige reiniging
  • Hoog gewicht voor snel zakken
  • Robuust handvat
Dompelcilinder voor het bemonsteren van ruwe olie, vloeibare minerale olieproducten, brandstoffen, speciale en testbrandstoffen, stookolie, aardolie en vloeibare smeermiddelen in explosiecategorieën IIA, IIB en IIC.
Point sampling: Two lowering cables are required for this (bearer cable and hauling cable). Lower the immersion cylinder to the required depth. When the target has been reached,More Product Information