Handmatig bediende haspels
Leverancier: BURKLE
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
5309-0010 5309-0020 5309-0030
300-1023EA 101 EUR
300-1023 300-0015 300-0056
Handmatig bediende haspels
Handspoelen
De handbediende haspels worden gebruikt om monsternameflessen en immersiecilinders veilig te laten zakken tot de gewenste diepte in schachten, wells en tanks en ze vervolgens omhoog te trekken. De handbediende haspels kunnen worden voorzien van verschillende kabels of kettingen. Als brandbare of sterk brandbare vloeistoffen moeten worden verzameld, moeten elektrisch geleidende handmatig bediende haspels worden gebruikt in combinatie met een aardingskabel. De monsternameflessen moeten zijn gemaakt van niet-vonkende metalen.
  • Hoge wikkelcapaciteit tot 150 m wikkeling voor kabel met diameter van 2 mm
  • Haspelbreedte: intern 44 mm, extern 55 mm, haspeldiameter: intern 100 mm, extern 180 mm
Bestelinformatie: bestel de vereiste kabel afzonderlijk.