Controlesysteem, hygiëne van oppervlakten, HY-LiTE® 2
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1.30100.0001EA 7029 EUR
1.30100.0001
Controlesysteem, hygiëne van oppervlakten, HY-LiTE® 2
Bewakingssystemen Hygiënebewakingssystemen
Snelle kwantitatieve hygiënebewaking in vloeistoffen en op oppervlakken met ATP-bioluminescentie HY-LiTE® 2, verpakt in een handige lichte draagtas met gegevensregistratie en TREND2 software voor geavanceerd gegevensbeheer. De HY-LiTE® TREND2-software kan worden gebruikt om HACCP-plannen en individuele limieten samen te stellen. Grafieken met de resultaten zorgen voor een eenvoudige evaluatie en interpretatie. HY-LiTE® wordt reeds gebruikt in diverse toepassingen op het gebied van productie en verwerking, zoals de voedingsmiddelenindustrie, verpakkingsindustrie, dienstverlening (reiniging van gebouwen), catering voor de verzorgingsindustrie en grootschalige keukens, drankenindustrie, overheidsinstanties of farmaceutische industrie.
  • Eenvoudig te gebruiken en gemakkelijk mee te nemen, kan overal door iedereen worden gebruikt
  • Zorgt voor resultaten binnen 1 minuut. Kan door productiemedewerkers onmiddellijk na reiniging worden gebruikt, waardoor eventuele correctieve maatregelen kunnen worden genomen voordat de productie weer van start gaat
  • De luminometer bevat gegevens van 2000 tests, waardoor trends kunnen worden herkend en het vóór-en-na effect van reinigingsprocedures kan worden bekeken
  • Groot temperatuursbereik, kan overal worden gebruikt, van koelruimtes tot warme ruimtes voor voedselverwerking
Leveringsinformatie: Includes HY-LiTE® 2 luminometer, quality assurance certificate and test report, A/C power supply (110 - 240 V) and adapters for international use, battery holder (requires 4 x AA batteries; batteries not included), USB stick with TREND 2 software for Windows O/S PCs (Win10 supported) and user manuals, USB cable for TREND 2 data synchronization, and robust carrying case with shoulder strap. In addition, several additional HY-LiTE® 2 accessories are also available to order as separate items; contact your Avantor representative for more information.