HY-RiSE® hygiëne test d.m.v. kleuren
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
HY-RiSE®
1.31200.0001EA 214 EUR
1.31200.0001
HY-RiSE® hygiëne test d.m.v. kleuren
Bewakingssystemen Hygiënebewakingssystemen
De HY-RiSE® kit bevat een kleurenteststrip voor de hygiënecontrole, (een handmatige evaluatie van de algemene reinheid) van oppervlakken, met name in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. Detecteert voedingsmiddelresten en micro-organismen, zogenaamd onzichtbaar vuil, die gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid. Het testprincipe is gebaseerd op het aantonen van NAD/NADH.
  • Veel gevoeliger dan de visuele methode
  • Eenvoudig uit te voeren en af te lezen
  • Duidelijk resultaat binnen 5 minuten
  • Geen instrument vereist, alles wat u nodig heeft in zakformaat