VWR®, Monsterdippers
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
331-0005EA 103 EUR
331-0005 331-0006 331-0007 331-0008 331-0009
VWR®, Monsterdippers
Monsternemers Monsterdompelaars
Deze monsterscheppers hebben een basiscontainer met een inschroefbare, met PTFE omhulde stalen as.
  • Uitstekende chemische weerstand, temperatuurbestendig
  • De basiseenheid bestaat uit een container met een enkele as van 600 mm
  • Extra schachten (331-0005) kunnen op de handgreep worden geschroefd om de lengte te vergroten
Geschikt voor gebruik bij hoge en lage temperaturen (–200 tot +280 °C).
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable