Kernmonsternemers, QuickPicker
Leverancier: BURKLE
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
5322-1300 5322-0300
312-1175EA 261 EUR
312-1175 312-0085
Kernmonsternemers, QuickPicker
Monsternemers Monsternemers voor vaste stoffen
Gemaakt van roestvrij staal of PP, transparant, monsterflessen vervaardigd van PE. De QuickPicker is geschikt als bulkgoederen rechtstreeks uit zakken of open containers worden gehaald. Het monster wordt direct in monsternameflessen gedaan. Monsternamediepte 300 mm, diameter 25 mm, lengte 500 mm, inhoud 75 ml.
  • Afneembare punt
  • Eenvoudig te hanteren en gemakkelijk te reinigen
  • Geen randen of spleten, geen restmateriaal van het monster
Leveringsinformatie: De QuickPicker wordt compleet met 2 monsterflessen en een reinigingsborstel geleverd.